Learn More
0,05 M (0,1 N) Natriumarsenit, analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11512952 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11512952
Marke: Reagecon SA2005W
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles Produkt, entwickelt und getestet für Oxidations-/Reduktionstitrationen
  • Getestet bis ± 0,1 %
  • Kann für manuelle oder, häufiger, automatische Titrationen verwendet werden
Spezifikation
Verpackung Winchester-Flasche aus Braunglas
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.05 M
Verfahren Titration
Typ Analytische volumetrische Lösung
Menge 2,5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM ARSENITE 0.1N ( 0.05M) Analytical Volumetric Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: diarsenic trioxide