Learn More
1,10-Phenanthroline-d8, CDN
Artikelnummer. 30320133
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320133
Marke: CDN CDND27990.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline-D8
CAS 90412-47-8
Summenformel C12 D8 N2
Menge 0.05 g
Synonym 1,10-Phenanthroline-2,3,4,5,6,7,8,9-d8 (9 CI, ACI), 1,10-Phenanthroline-d8, 1,10-Phenanthroline-D8
InChI-Formel InChI=1 S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1nc2c3nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6,7,8,9-octadeuterio-1,10-phenanthroline
Molekulargewicht (g/mol) 188.2546
Formelmasse 188.119 g/mol
Reinheit (%) 97 atom % D, min 98% Chemical Purity