Learn More
(±)-1,2-Hexanediol-1,1,2-d3, CDN
Artikelnummer. 30314102
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314102
Marke: CDN CDND79410.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1,2-Hexanediol-1,1,2-D3
Summenformel C6 D3 H11 O2
Menge 0.05 g
Synonym Hexane-1,2-diol-1,1,2-d3, 1,2-Dihydroxyhexane-1,1,2-d3, (±)-1,2-Hexanediol-1,1,2-d3, (±)-1,2-Hexanediol-1,1,2-D3, 1,2-Hexanediol-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8 H,2-5H2,1H3/i5D2,6 D
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(O)CCCC
IUPAC-Name 1,1,2-trideuteriohexane-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.1927
Formelmasse 121.1182 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity