Learn More
1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine, CDN
Artikelnummer. 30318951
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30318951 0.05 g 0.05 Gramm
30316787 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318951
Marke: CDN CDND60250.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine
CAS 95596-35-3
Summenformel C5 D4 H10 N2
Menge 0.05 g
Synonym 1,1,5,5-tetradeuteriopentane-1,5-diamine
InChI-Formel InChI=1 S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N)CCCC([2 H])([2 H])N
IUPAC-Name 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine (9 CI)
Molekulargewicht (g/mol) 106.2
Formelmasse 106.1408 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity