Learn More
1-Bromononane-6,6,7,7-d4, CDN
Artikelnummer. 30318937
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318937
Marke: CDN CDND62960.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromononane-6,6,7,7-D4
CAS 1219805-44-3
Summenformel C9 D4 H15 Br
Menge 0.05 g
Synonym 1-Bromononane-6,6,7,7-d4, 9-Bromononane-3,3,4,4-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CC)C([2 H])([2 H])CCCCCBr
IUPAC-Name 1-bromo-6,6,7,7-tetradeuteriononane
Molekulargewicht (g/mol) 211.1758
Formelmasse 210.0921 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity