Learn More
1-Hexadecane-d33-thiol, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hexadecanethiol-D33 |
| CAS | 218956-22-0 |
| Summenformel | C16 D33 H S |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 1-Hexadecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d33-thiol (9 CI), 1-Hexadecane-d33-thiol, Hexadecyl-d33 mercaptan, 1-Hexadecanethiol-D33 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-tritriacontadeuteriohexadecane-1-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 291.7095 |
| Formelmasse | 291.4453 g/mol |
| Mehr anzeigen |