missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-chlorophenol-d6, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-chlorophenol-D6 |
| Summenformel | C6 D6 Cl N O |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 2-Amino-4-chlorophenol-N,N,O,3,5,6-d6, 2-Amino-4-chlorophenol-D6, 2-Amino-4-chlorophenol-d6, 5-Chloro-2-hydroxyaniline-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9 H,8H2/i1D,2 D,3 D/hD3 |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1N([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 3-chloro-N,N,2,4,5-pentadeuterio-6-deuteriooxyaniline |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.6079 |
| Formelmasse | 149.0515 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 97% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur