missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)propionic-2,2,3,3-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)propanoic Acid-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 1398065-51-4 |
| Summenformel | C12 D4 H12 O4 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Benzenepropanoic-α,α,β,β-d4 acid, 3-ethoxy-4-methoxy- (ACI), 3-Ethoxy-4-methoxybenzenepropanoic-α,α,β,β-d4 acid (ACI), 3-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)propionic-2,2,3,3-d4 Acid, 3-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)propanoic Acid-2,2,3,3-D4, 3-Ethoxy-4-methoxyhydrocinnamic-d4 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H16O4/c1-3-16-11-8-9(5-7-12(13)14)4-6-10(11)15-2/h4,6,8 H,3,5,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i5D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])c1ccc(OC)c(OCC)c1 |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3-tetradeuterio-3-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.2777 |
| Formelmasse | 228.13 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur