Learn More
(±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid |
| CAS | 1219803-65-2 |
| Summenformel | C4 D3 H6 N O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 3-Amino-2-methylpropanoic-2,3,3-d3 acid, 3-Amino-2-methylpropanoic acid-d3, 3-Amino-2-methylpropanoic acid 2,3,3-D3, 3-Amino-2-methylpropionic acid-d3, β-Aminoisobutyric acid-d3, 2-Methyl-β-alanine-2,3,3-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/i2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])(C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-amino-2,3,3-trideuterio-2-methylpropanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.14 |
| Formelmasse | 106.0822 g/mol |
| Mehr anzeigen |