Learn More
3-Chlorobenzoic-d4 Acid, CDN
Artikelnummer. 30327775
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327775
Marke: CDN CDND75940.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoic Acid-D4
CAS 2098655-72-0
Summenformel C7 D4 H Cl O2
Menge 0.05 g
Synonym Benzoic-2,3,4,6-d4 acid, 5-chloro- (ACI), 5-Chlorobenzoic-2,3,4,6-d4 acid (ACI), 3-Chloro-2,4,5,6-tetradeuterio-benzoic acid, 3-Chlorobenzoic-d4 Acid, 3-Chlorobenzoic Acid-d4, 3-Chlorobenzoic Acid-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H]
IUPAC-Name 3-chloro-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 160.5911
Formelmasse 160.0229 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity