Learn More
5-Methyl-d3-uridine-6-d1, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyluridine uridine-d4 |
| CAS | 82845-85-0 |
| Summenformel | C10 2H4 H10 N2 O6 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Uridine-6-d, 5-(methyl-d3)- (9 CI), 5-Methyl-d3-uridine-6-d1, 5-Methyl uridine-d4, 5-Methyluridine-d4, 5-Methyluridine-D4 (uridine-D4) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15 H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1/i1D3,2 D |
| SMILES | [2 H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1[C@@H]2 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2 O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 6-deuterio-1-[(2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trideuteriomethyl)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.25 |
| Formelmasse | 262.1103 g/mol |
| Mehr anzeigen |