Learn More
alpha-Terpineol-d3 (propyl methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30314927
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30314927 0.05 g 0.05 Gramm
30317997 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314927
Marke: CDN CDND27070.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Terpineol alpha-methyl-d3
CAS 203633-12-9
Summenformel C10 2H3 H15 O
Menge 0.05 g
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(methyl-d3)- (9 CI), α-Terpineol-d3, α-Terpineol-D3 (α-methyl D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11 H,5-7H2,1-3H3/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)(O)C1CCC(=CC1)C
IUPAC-Name 1,1,1-trideuterio-2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 157.27
Formelmasse 157.1546 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity