Learn More
Chlormequat-1,1,2,2-d4 Chloride, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlormequat-chloride 1,1,2,2-D4 |
| Summenformel | C5 D4 H9 Cl N . Cl |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Chlormequat-chloride 1,1,2,2-D4, Chlormequat Chloride D4 (chloroethyl D4), Chlormequat chloride-d4, Chlormequat Chloride D4 (1,1,2,2-D4) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i4D2,5D2; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | (2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-trimethylazanium;chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.094 |
| Formelmasse | 161.068 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |