missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Choline-d6 Chloride (N,N-dimethyl-d6), CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Choline-D6 (N,N-dimethyl-D6) Chloride |
| CAS | 3035513-80-2 |
| Summenformel | C5 D6 H8 N O . Cl |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Choline-D6 (N,N-dimethyl-D6) Chloride, Choline-d6 Chloride, 2-Hydroxy-N-methyl-N,N-di(methyl-d3)ethanaminium chloride (1:1), N,N-Bis(trideuteriomethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium chloride, Choline-d6 Chloride (N,N-dimethyl-d6) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(CCO)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-hydroxyethyl-methyl-bis(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.6607 |
| Formelmasse | 145.1141 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur