Learn More
Coronene-d12, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Coronene-d12 |
| CAS | 16083-32-2 |
| Summenformel | C24 2H12 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Coronene-d12 (8 CI,9 CI), Coronene D12 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c6c([2 H])c([2 H])c1c7c6c5c4c3c27 |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriocoronene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.43 |
| Formelmasse | 312.1692 g/mol |
| Mehr anzeigen |