Learn More
Creatinine-d3 (methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30318581
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318581
Marke: CDN CDND36890.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatinine-D3
CAS 143827-20-7
Summenformel C4 2H3 H4 N3 O
Menge 0.05 g
Synonym 2-Amino-1,5-dihydro-1-(methyl-d3)-4 H-imidazol-4-one, 1-(Methyl-d3)glycocyamidine, 1-(Methyl-d3)hydantoin-2-imide, 2-Amino-1-(methyl-d3)-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-(methyl-d3)imidazolin-4-one, NSC 13123-d3, TEGO Cosmo C 250-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N1CC(=O)N=C1N
IUPAC-Name 2-amino-3-(trideuteriomethyl)-4 H-imidazol-5-one
Molekulargewicht (g/mol) 116.14
Formelmasse 116.0777 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity