Learn More
Cyclizine-d3 (N-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30320086
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30320086 0.05 g 0.05 Gramm
30312489 0.01 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320086
Marke: CDN CDND74120.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclizine-d3 (N-methyl-d3)
CAS 1170155-67-5
Summenformel C18 D3 H19 N2
Menge 0.05 g
Synonym Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(methyl-d3)- (ACI), 1-(Diphenylmethyl)-4-(methyl-d3)piperazine (ACI), Cyclizine-d3, Cyclizine-D3 (N-methyl-D3), N-Benzhydryl-N'-(methyl-d3)piperazine
InChI-Formel InChI=1 S/C18H22N2/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18 H,12-15H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1-benzhydryl-4-(trideuteriomethyl)piperazine
Molekulargewicht (g/mol) 269.3992
Formelmasse 269.1971 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity