Learn More
Desethylatrazine-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Artikelnummer. 30317639
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317639
Marke: CDN CDND56390.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(isopropyl-d7-amino)-6-chloro-triazine
CAS 1216649-31-8
Summenformel C6 D7 H3 Cl N5
Menge 0.05 g
Synonym Atrazine-desethyl D7 (Isopropyl D7), 6-Chloro-N2-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-Chloro-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, D7 deethylatrazine
InChI-Formel InChI=1 S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12)/i1D3,2D3,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 6-chloro-2-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekulargewicht (g/mol) 194.6732
Formelmasse 194.1064 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity