Learn More
Dibenzo-p-dioxin-d8, CDN
Artikelnummer. 30321729
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321729
Marke: CDN CDND34730.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo-p-dioxin-d8
CAS 69699-83-8
Summenformel C12 2H8 O2
Menge 0.05 g
Synonym Dibenzo[b,e][1,4 ]dioxin-1,2,3,4,6,7,8,9-d8 (9 CI), Dibenzo-p-dioxin D8
InChI-Formel InChI=1 S/C12H8O2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2Oc3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3Oc2c1[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,4,6,7,8,9-octadeuteriodibenzo-p-dioxin
Molekulargewicht (g/mol) 192.24
Formelmasse 192.1026 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity