Learn More
Dichlorvos-d6 (dimethyl-d6), CDN
Artikelnummer. 30320636
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320636
Marke: CDN CDND38470.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorvos-d6
CAS 203645-53-8
Summenformel C4 2H6 H Cl2 O4 P
Menge 0.05 g
Synonym Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl di(methyl-d3) ester, 2,2-Dichloroethenyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos D6 (dimethyl D6), Dichlorvos-d6
InChI-Formel InChI=1 S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC=C(Cl)Cl)OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,2-dichloroethenyl bis(trideuteriomethyl) phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 227.01
Formelmasse 225.9836 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 95% Chemical Purity