Learn More
DL-2-Piperidine-d9-carboxylic Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Pipecolic Acid-d9 |
| CAS | 790612-94-1 |
| Summenformel | C6 D9 H2 N O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic Acid, 2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, Pipecolic Acid-d9, (RS)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, (±)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7 H,1-4H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriopiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.21 |
| Formelmasse | 138.1355 g/mol |
| Mehr anzeigen |