Learn More
DL-Homocysteic-3,3,4,4-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Homocysteic-3,3,4,4-d4 Acid |
| CAS | 157203-91-3 |
| Summenformel | C4 D4 H5 N O5 S |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Butanoic-3,3,4,4-d4 acid, 2-amino-4-sulfo- (9 CI), Butanoic-3,3,4,4-d4 acid, 2-amino-4-sulfo-, (±)- (ZCI), 2-Amino-4-sulfobutanoic-3,3,4,4-d4 acid, (±)-Homocysteic acid-d4, DL-Homocysteic-3,3,4,4-d4 acid, DL-Homocysteic Acid-3,3,4,4-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-sulfobutanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.208 |
| Formelmasse | 187.045 g/mol |
| Mehr anzeigen |