Learn More
DL-Homocysteine Thiolactone-3,3,4,4-d4 HCl, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Homocysteine Thiolactone-3,3,4,4-D4 Hydrochloride |
| CAS | 1219805-31-8 |
| Summenformel | C4 D4 H3 N O S . Cl H |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | DL-Homocysteine Thiolactone-3,3,4,4-d4 HCl, 3-Aminodihydro-d2-2(3 H)-thiophenone-4,5-d2 hydrochloride, 3-Aminothiolan-2-one-4,4,5,5-d4 hydrochloride, DL-Homocysteine Thiolactone-3,3,4,4-D4 Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1 H/i1D2,2D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C1([2 H])SC(=O)C(N)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 3-amino-4,4,5,5-tetradeuteriothiolan-2-one;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.6551 |
| Formelmasse | 157.0266 g/mol |
| Mehr anzeigen |