Learn More
Docosanoic-22,22,22-d3 Acid, CDN
Artikelnummer. 30319383
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319383
Marke: CDN CDND57080.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Docosanoic-22,22,22-d3 Acid
CAS 1193721-67-3
Summenformel C22H41D3O2
Menge 0.05 g
Synonym Docosanoic-22,22,22-d3 Acid
InChI-Formel InChI=1 S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC-Name docosanoic-22,22,22-d3 acid
Molekulargewicht (g/mol) 343.61
Formelmasse 343.35 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity