Learn More
(E,Z)-Methomyl-d3 (N-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30313898
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313898
Marke: CDN CDND74540.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methomyl D3
CAS 1398109-07-3
Summenformel C5 2H3 H7 N2 O2 S
Menge 0.05 g
Synonym Methomyl D3
InChI-Formel InChI=1 S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)ON=C(C)SC
IUPAC-Name methyl N-(trideuteriomethylcarbamoyloxy)ethanimidothioate
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Formelmasse 165.0651 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity