missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl Viologen-d8 Dichloride (rings-d8), CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Viologen-D8 (bipyridine-D8) Dichloride |
| Summenformel | C14 D8 H10 N2 . 2 Cl |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Ethyl Viologen-d8 Dichloride (rings-d8), 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8 dichloride, Ethyl viologen-d8 dichloride, Ethyl Viologen-D8 (bipyridine-D8) Dichloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H18N2.2 ClH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12 H,3-4H2,1-2H3;2*1 H/q+2;;/p-2/i5D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D;; |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[2 H]c1c([2 H])[n+](CC)c([2 H])c([2 H])c1c2c([2 H])c([2 H])[n+](CC)c([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,5,6-tetradeuterio-1-ethyl-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-1-ethylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.2614 |
| Formelmasse | 292.1349 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur