Learn More
Ethylene-d4 Thiourea, CDN
Artikelnummer. 30320594
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320594
Marke: CDN CDND53480.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Imidazolidinethione-4,5-d4
CAS 352431-28-8
Summenformel C3 2H4 H2 N2 S
Menge 0.05 g
Synonym 2-Imidazolidinethione-4,4,5,5-d4 (9 CI), Ethylene thiourea D4
InChI-Formel InChI=1 S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C1([2 H])NC(=S)NC1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidine-2-thione
Molekulargewicht (g/mol) 106.18
Formelmasse 106.0503 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity