Learn More
Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexacosanoic Acid-d4 |
| CAS | 1194984-85-4 |
| Summenformel | C26 D4 H48 O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Cerotic Acid-d4, Ceratinic Acid-d4, Ceric Acid-d4, Cerinic Acid-d4, Cerylic Acid-d4, NSC 4205-d4, n-Hexacosanoic Acid-d4, Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i14D2,15D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 12,12,13,13-tetradeuteriohexacosanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 400.71 |
| Formelmasse | 400.4218 g/mol |
| Mehr anzeigen |