missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d17 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-D17 Acid |
| CAS | 81462-28-4 |
| Summenformel | C16 D17 H15 O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d17 acid (9 CI), Hexadecanoic-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-D17 Acid, Palmitic acid-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d17, [9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-2H17]Hexadecanoic acid, [9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-2H17]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d17 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-heptadecadeuteriohexadecanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 273.5288 |
| Formelmasse | 273.3469 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur