Learn More
iso-Butyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, CDN
Artikelnummer. 30325259
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30325259
Marke: CDN CDND72360.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoic acid-isobutyl ester ring-d4
CAS 1219805-33-0
Summenformel C11 2H4 H10 O3
Menge 0.05 g
Synonym 4-Hydroxybenzoic acid-isobutyl ester D4 (ring D4)
InChI-Formel InChI=1 S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12 H,7H2,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCC(C)C)c([2 H])c([2 H])c1O
IUPAC-Name 2-methylpropyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol) 198.25
Formelmasse 198.1194 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity