Learn More
Malathion-d7 (dimethyl-d6; 3-d1), CDN
Artikelnummer. 30320395
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30320395 0.05 g 0.05 Gramm
30310330 0.01 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320395
Marke: CDN CDND51780.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malathion D7 (dimethyl D6,3-D1)
CAS 352438-94-9
Summenformel C10 2H7 H12 O6 P S2
Menge 0.05 g
Synonym Butanedioic-d acid, 3-[[di(methoxy-d3)phosphinothioyl]thio]-, diethyl ester (9 CI), Malathion D7 (dimethyl D6,3-D1)
InChI-Formel InChI=1 S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i3D3,4D3,7 D
SMILES [2 H]C(C(SP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-Name diethyl 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanyl]-3-deuteriobutanedioate
Molekulargewicht (g/mol) 337.4
Formelmasse 337.08 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 95% Chemical Purity