missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
mono-n-Undecyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Monoundecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 2733718-42-6 |
| Summenformel | C19 D4 H24 O4 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | mono-n-Undecyl phthalate-3,4,5,6-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid 1-undecyl ester, Hydrogen undecyl phthalate-d4, Monoundecyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-d4 monoundecyl ester, Monoundecyl phthalate-3,4,5,6-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-15-23-19(22)17-14-11-10-13-16(17)18(20)21/h10-11,13-14 H,2-9,12,15H2,1H3,(H,20,21)/i10D,11 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-undecoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 324.448 |
| Formelmasse | 324.224 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur