Learn More
N-Acetyl-L-glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid |
| Summenformel | C7 D5 H6 N O5 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | N-Acetyl-L-glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, (2 S)-2-Acetamidopentanedioic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-Acetyl-L-glutamic-2,3,3,4,4-D5 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1/i2D2,3D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-2-acetamido-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.197 |
| Formelmasse | 194.095 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |