Learn More
N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3, CDN
Artikelnummer. 30325515
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30325515
Marke: CDN CDND69990.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3
CAS 2230887-17-7
Summenformel C5 D3 H6 N O4
Menge 0.05 g
Synonym N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3, N-Acetyl-L-serine-α,β,β-D3, N-Acetyl-L-serine-d3, (2 S)-2-Acetamido-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid
InChI-Formel InChI=1 S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7 H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1/i2D2,4 D
SMILES [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S)-2-acetamido-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 150.1478
Formelmasse 150.072 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity