missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diethyl-3-methyl-d3-benzamide-2,4,5,6-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DEET D7 (methyl D3 phenyl D4) |
| CAS | 1219799-37-7 |
| Summenformel | C12 2H7 H10 N O |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9 H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6 D,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,6-tetradeuterio-N,N-diethyl-5-(trideuteriomethyl)benzamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.31 |
| Formelmasse | 198.175 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur