Learn More
n-Nonyl-6,6,7,7-d4 Alcohol, CDN
Artikelnummer. 30324800
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324800
Marke: CDN CDND63310.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nonanol-6,6,7,7-D4
CAS 33975-46-1
Summenformel C9 D4 H16 O
Menge 0.05 g
Synonym Nonyl-6,6,7,7-d4 alcohol (8 CI), 1-Nonanol-6,6,7,7-D4, Nonanol-6,6,7,7-d4, n-Nonyl-6,6,7,7-d4 alcohol
InChI-Formel InChI=1 S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3/i3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CC)C([2 H])([2 H])CCCCCO
IUPAC-Name 6,6,7,7-tetradeuteriononan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 148.279
Formelmasse 148.177 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity