Learn More
n-Tetradecylphosphocholine-d42, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetradecylphosphocholine-D42 |
| CAS | 869638-98-2 |
| Summenformel | C19 D42 N O4 P |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-[[hydroxy(tetradecyl-d29-oxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-tri(methyl-d3)-, inner salt (9 CI), n-Tetradecylphosphocholine-d42, Tetradecylphosphocholine-D42, Tetradecylphosphorylcholine-d42, O-(Tetradecylphosphoryl-d29)choline-d13, 2-[[Hydroxy(tetradecyl-d29-oxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-tri(methyl-d3)ethan-1,1,2,2-d4-aminium inner salt |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)([O-])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonacosadeuteriotetradecyl [1,1,2,2-tetradeuterio-2-[tris(trideuteriomethyl)azaniumyl]ethyl] phosphate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 421.774 |
| Formelmasse | 421.549 g/mol |
| Mehr anzeigen |