Learn More
Sodium Methanesulfinate-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl-d3-sulfinic acid sodium salt |
| CAS | 2129597-38-0 |
| Summenformel | C D3 O2 S . Na |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Methane-d3-sulfinic acid, sodium salt (1:1) (ACI), Sodium methane-d3-sulfinate, Sodium methylsulfinate-d3, Methane-d3-sulfinic acid sodium salt, Sodium methanesulfinate-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])S(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | sodium;trideuteriomethanesulfinate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 105.1066 |
| Formelmasse | 104.994 g/mol |
| Mehr anzeigen |