missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Succinyl(choline-1,1,1',1',2,2,2',2'-d8) Bromide, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Succinyl(choline-1,1,1',1',2,2,2',2'-d8) Bromide |
| Summenformel | C14 D8 H22 N2 O4 . 2 Br |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 2,2'-[(1,4-Dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[N,N,N-trimethylethan-1,1,2,2-d4-aminium dibromide, 1,1,2,2,9,9,10,10-Octadeuterio-3,8-dioxadecane-4,7-dione-1,10-bis[trimethylammonium bromide], Bis[2-dimethylaminoethyl-1,1,2,2-d4] succinate bis[methobromide], Succinylcholine-d8 bromide, Suxamethonium-D8 (dicholine-D8) bromide, Suxamethonium-d8 dibromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H30N2O4.2 BrH/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1 H/q+2;;/p-2/i9D2,10D2,11D2,12D2;; |
| SMILES | [Br-].[Br-].[2 H]C([2 H])(OC(=O)CCC(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C)C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | trimethyl-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-oxo-4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(trimethylazaniumyl)ethoxy]butanoyl]oxyethyl]azanium;dibromide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 458.2563 |
| Formelmasse | 456.1074 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur