missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetracosanoic-12,12,13,13-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetracosanoic-12,12,13,13-D4 Acid |
| CAS | 1219794-59-8 |
| Summenformel | C24 D4 H44 O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Tetracosanoic-12,12,13,13-d4 acid, Tetracosanoic acid-12,12,13,13-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i12D2,13D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 12,12,13,13-tetradeuteriotetracosanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 372.6614 |
| Formelmasse | 372.3905 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur