missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetracosanoic-21,21,22,22,23,23,24,24,24-d9 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetracosanoic-21,21,22,22,23,23,24,24,24-D9 Acid |
| CAS | 2415226-90-1 |
| Summenformel | C24 D9 H39 O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Tetracosanoic-21,21,22,22,23,23,24,24,24-d9 acid, Tetracosanoic acid-21,21,22,22,23,23,24,24,24-d9 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 21,21,22,22,23,23,24,24,24-nonadeuteriotetracosanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 377.692 |
| Formelmasse | 377.422 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur