Learn More
Thiobencarb-d10 (diethyl-d10), CDN
Artikelnummer. 30315644
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30315644
Marke: CDN CDND64950.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiobencarb diethyl-d10
CAS 1219804-12-2
Summenformel C12 D10 H6 Cl N O S
Menge 0.05 g
Synonym N,N-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-S-[(4-Chlorophenyl)methyl] Ester Carbamothioic Acid
InChI-Formel InChI=1 S/C12H16ClNOS/c1-3-14(4-2)12(15)16-9-10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8 H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)SCc1ccc(Cl)cc1)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name S-[(4-chlorophenyl)methyl] N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)carbamothioate
Molekulargewicht (g/mol) 267.84
Formelmasse 267.1269 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 97% Chemical Purity