Learn More
trans-4-Hydroxy-2-hexenal-5,5,6,6,6-d5 Dimethyl Acetal, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4 E)-6,6-Dimethoxy-4-hexen-3-ol-1,1,1,2,2-D5 |
| CAS | 1219806-40-2 |
| Summenformel | C8 D5 H11 O3 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | (4 E)-6,6-Dimethoxy-4-hexen-3-ol-1,1,1,2,2-D5, trans-4-Hydroxy-2-hexenal-5,5,6,6,6-d5 dimethyl acetal |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H16O3/c1-4-7(9)5-6-8(10-2)11-3/h5-9 H,4H2,1-3H3/b6-5+/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(O)\C=C\C(OC)OC |
| IUPAC-Name | (E)-1,1,1,2,2-pentadeuterio-6,6-dimethoxyhex-4-en-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.242 |
| Formelmasse | 165.141 g/mol |
| Mehr anzeigen |