Learn More
Tri-n-butyl 2-Acetyl-d3-citrate, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tributyl O-Acetylcitrate-d3 |
| CAS | 1794753-49-3 |
| Summenformel | C20D3H31O8 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 2-(Acetyloxy-d3)-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,2,3-Tributyl Ester, Citric Acid Tributyl Ester Acetate-d3, ATBC-d3, Acetyl-d3 Butyl Citrate, Acetyl-d3 Tributyl Citrate, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3, Citroflex 4 A-S-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC(CC(=O)OCCCC)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC |
| IUPAC-Name | tributyl 2-(2,2,2-trideuterioacetyl)oxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 405.5 |
| Formelmasse | 405.2442 g/mol |
| Mehr anzeigen |