Learn More
Triphenyl-d15-tin Hydroxide, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triphenyltin Hydroxide-d15 |
| Summenformel | C18 D15 H O Sn |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Hydroxytri(phenyl-d5)stannane, Triphenyltin-d15 hydroxide, Fentin-d15 hydroxide, Fentin hydroxide D15, Hydroxytriphenyltin-d15, Tri(phenyl-d5)(hydroxo)stannane, Triphenylstannyl-d15 hydroxide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/3C6H5.H2O.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5 H;1H2;/q;;;;+1/p-1/i3*1 D,2 D,3 D,4 D,5 D;; |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[Sn](O)(c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H] |
| IUPAC-Name | hydroxy-tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)stannane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 382.122 |
| Formelmasse | 383.116 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |