Learn More
DNA Polymerase epsilon catalytic subunit A Antibody (3C5.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18718583 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18718583 0.1 mg 0.10 Milligramm
18023975 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18718583
Marke: Novus Biologicals NB100115
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications
DNA Polymerase epsilon catalytic subunit A Monoclonal specifically detects DNA Polymerase epsilon catalytic subunit A in Human, Mouse, Mustelid, Primate, Drosophila (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DNA Polymerase epsilon catalytic subunit A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 3C5.1
Konzentration 16 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 5 ug/ml, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 29935943), Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
Gen-Zugriffsnummer Q9NRF9
Gen-Alias DKFZp434F222, DNA polymerase epsilon catalytic subunit A, DNA polymerase II subunit A, EC 2.7.7, EC 2.7.7.7, POLE1FLJ21434, polymerase (DNA directed), epsilon
Gensymbole POLE
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human DNA Polymerase epsilon purified from HeLa cells.
Molekulargewicht des Antigens 220 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5426
Testspezifität This is specific to the human DNA pol epsilon and does not recognize DNA pol alpha, beta or delta.
Zielspezies Human, Mouse, Mustelid, Primate, Drosophila (Negative)
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a