Learn More
Thermo Scientific™ UTW Tubes, 0.1 mL, with flat caps, clear
Artikelnummer. 10857671 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Optisch
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10857671 Optisch 960 Stück
1 options
Artikelnummer. 10857671
Marke: Thermo Scientific™ TUC0010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reduzieren Sie die Inkubationszeiten während der PCR mit diesen PCR-Röhrchen mit ultradünnen Wänden und angebrachten flachen Kappen.
UTW-Gefäße haben Wände, die 0.15 mm dünn sind, wo es am wichtigsten ist – am Kontaktpunkt zwischen dem Thermocycler-Block und den Reaktanten. Dünnere Wände bieten einen geringeren thermischen Widerstand für die Übertragung von Wärme vom Block auf die Probe innerhalb des Röhrchens. Dadurch ist es möglich, sehr schnelle Protokolle abzuarbeiten, indem die Inkubationszeiten während des PCR verkürzt werden.
Besondere Eigenschaften
  • Die Verschlusskappen bilden eine sichere Abdichtung, lassen sich aber dennoch leicht öffnen und verschließen
  • Kompatibel mit Thermocyclern, die 0.2 ml-Röhrchen mit niedrigem Profil aufnehmen
  • Ultra Thin Wall (UTW), niedriges Profil für schnelle PCR-Anwendungen, kompatibel mit dem 24-Well Piko Thermocycler und dem PikoReal Real-Time PCR System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Optisch
Volumen (metrisch) 0.1 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Produktlinie Piko
Reaktionsgeschwindigkeit Flaches Profil
Verschlusstyp Flach
Anzahl Wells 24
Produkttyp UTW Tube
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.