missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,10-Dibromodecane-d20, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,10-Dibromodecane-D20 |
| CAS | 150017-88-2 |
| Summenformel | C10 D20 Br2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Decane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-d20, 1,10-dibromo- (9 CI), 1,10-Dibromodecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-d20, 1,10-Dibromodecane-D20, 1,10-Dibromodecane-d20 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H20Br2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-Name | 1,10-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-icosadeuteriodecane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 320.197 |
| Formelmasse | 318.1187 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur