Learn More
1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dimethanol, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4 |
| CAS | 1158734-28-1 |
| Summenformel | C8 D4 H6 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dimethanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4, [2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-2,3,5,6-D4, 1,4-Phenylenedimethanol-d4, α,α'-Dihydroxy-p-xylene-d4, α,α'-Dihydroxy-p-xylene-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10 H,5-6H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(CO)c([2 H])c([2 H])c1CO |
| IUPAC-Name | [2,3,5,6-tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.188 |
| Formelmasse | 142.093 g/mol |
| Mehr anzeigen |