Learn More
1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, CDN
Artikelnummer. 30319010
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319010
Marke: CDN CDND60710.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4
CAS 1219803-90-3
Summenformel C5 D4 H6 Br2
Menge 0.1 g
Synonym 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, 1,5-Dibromopentane-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)CCCC([2 H])([2 H])Br
IUPAC-Name 1,5-dibromo-1,1,5,5-tetradeuteriopentane
Molekulargewicht (g/mol) 233.966
Formelmasse 231.94 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity